Learn More
Methyl acrylate, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10465555
Click to view available options
Quantità:
10 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Metal Drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-33-3, 150-76-5
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD00008627
InChI Key BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl acrylate, methylacrylate, acrylic acid methyl ester, 2-propenoic acid, methyl ester, methyl 2-propenoate, methyl propenoate, methylacrylaat, metilacrilato, methyl-acrylat, methoxycarbonylethylene
PubChem CID 7294
ChEBI CHEBI:82482
IUPAC Name methyl prop-2-enoate
SMILES COC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl acrylate
Nota nome Stabilized
Punto di fusione -75°C
Densità 0.9560g/mL
Punti di ebollizione 80°C
Punto d'infiammabilità -3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Metal Drum
Formula lineare H2C=CHCO2CH3
Indice di rifrazione 1.4010 to 1.404
Quantità 10 L
Beilstein 02, 399
Fieser 05,439; 13,183; 17,183
Indice di Merck 15, 6085
Gravità specifica 0.956
Informazioni di solubilità Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Stabilizzatore 10 to 20ppm MEHQ
Viscosità 0.50 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl acrylate, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.