Learn More
Methyl cyanoacetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Methyl cyanoacetate is an intermediate in the preparation of α-cyanoacrylate, malononitrile, 1,1-cyclohexanediacetic acid dye. It is used as UV absorber or stabiliser, intermediate for pharmaceuticals. It may be used in the synthesis of various 1,2,5-tricarbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyl cyanoacetate is an intermediate in the preparation of α-cyanoacrylate, malononitrile, 1,1-cyclohexanediacetic acid dye. It is used as UV absorber or stabiliser, intermediate for pharmaceuticals. It may be used in the synthesis of various 1,2,5-tricarbonyl compounds.
Solubility
Soluble in water 117 g/L.
Notes
Light sensitive. Store in cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl cyanoacetate |
Punto di fusione | -23°C |
Densità | 1.127 |
Punti di ebollizione | 204°C |
Punto d'infiammabilità | 110°C (230°F) |
Odore | Mild |
Indice di rifrazione | 1.4185 |
Quantità | 250 g |
Beilstein | 773945 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water 117g/L. |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.