Learn More
Methyl cyanoacetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11498800
Click to view available options
Quantità:
100 g
Methyl cyanoacetate is an intermediate in the preparation of α-cyanoacrylate, malononitrile, 1,1-cyclohexanediacetic acid dye. It is used as UV absorber or stabiliser, intermediate for pharmaceuticals. It may be used in the synthesis of various 1,2,5-tricarbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl cyanoacetate is an intermediate in the preparation of α-cyanoacrylate, malononitrile, 1,1-cyclohexanediacetic acid dye. It is used as UV absorber or stabiliser, intermediate for pharmaceuticals. It may be used in the synthesis of various 1,2,5-tricarbonyl compounds.
Solubility
Soluble in water 117 g/L.
Notes
Light sensitive. Store in cool, dry conditions in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl cyanoacetate
CAS 105-34-0
Punto di fusione -23°C
Densità 1.127
Punti di ebollizione 204°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Odore Mild
Formula molecolare C4H5NO2
Indice di rifrazione 1.4185
Numero MDL MFCD00001939
Quantità 100 g
Beilstein 773945
Sinonimo methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22
Informazioni di solubilità Soluble aq. soln. 117 g/L
InChI Key ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC#N
IUPAC Name methyl 2-cyanoacetate
Molecular Weight (g/mol) 99.09
PubChem CID 7747
ChEBI CHEBI:51928
Peso formulazione 99.09
Percent Purity 99%
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.