Learn More
Methyl Orange Indicator, Chem Lab™
Codice prodotto. p-8004242
Click to view available options
Quantità:
1 L
Concentrazione:
1 g/L in water indicator solution
2 g/L in water indicator solution
5 g/L in water indicator solution
Dimensione della confezione:
1L
Pezzo
Codice prodotto. 10427302
Marca: Chem-Lab CL06.1302.1000
Solo null disponibili
Specifica
Punto di fusione 0°C
Concentrazione 1 g/L in water indicator solution
Informazioni di solubilità Soluble in water
Odore Odorless
Colore Orange
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid