Learn More
Methyl phenylacetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl phenylacetate |
Densità | 1.0670 g/mL |
Punti di ebollizione | 220.0°C |
Punto d'infiammabilità | 95°C |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | C6H5CH2CO2CH3 |
Indice di rifrazione | 1.5060 to 1.5080 |
Quantità | 250 mL |
Beilstein | 09, 434 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl phenylacetate