Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, pure, indicator Codice prodotto.: 10247690
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, pure, indicator
Codice prodotto. 10247690
25 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10247690
Marca: Thermo Scientific Chemicals 264440250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Methyl Red, C15H15N3O2, CAS Number-493-52-7, Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020, 25g, 269.3, Pure, Warning, GHS H Statement: Harmful if swallowed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 493-52-7
Formula molecolare C15H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.304
InChI Key CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Red
Punto di fusione 178.0°C to 182.0°C
Formula lineare (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 269.3
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 650 min. (430nm, in buffer)
Intervallo di transizione visivo from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Colore Red
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0469287 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2025 Catalog Number264445000,264440250,264441000
Numero di lottoA0462352 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2024 Catalog Number264445000,264440250,264441000
Numero di lottoA0461150 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2024 Catalog Number264445000,264440250,264441000
Numero di lottoA0457653 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/02/2024 Catalog Number264445000,264440250,264441000
Numero di lottoA0451508 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number264445000,264440250,264441000
Identificativo prodotto
  • Methyl Red
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, pure, indicator >