Learn More
Methyl Red, Pure, Spirit Soluble, C.I.13020, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 178°C |
Peso formulazione | 269.3g/mol |
Imballaggio | Glass Jar |
Colore | Red |
Quantità | 10 g |
Forma fisica | Solid |