missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl Red, Solution 0.01%, Pure, Spirit Soluble, C.I 13020, Indicator Grade, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Specifica
Specifica
Numero MDL | 2425 |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 500 mL |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl red 0.01% solution, contains methylated spirit
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto