Learn More
Methyl sulfoxide, 99.8+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl sulfoxide |
Punto di fusione | 18.4°C |
Acidità | 0.04mg KOH/g max. |
Densità | 1.1000g/mL |
Punti di ebollizione | 189.0°C |
Quantità | 25 L |
Punto d'infiammabilità | 87°C |
Imballaggio | Metal Drum |
Forma fisica | Liquid at 20°C |
Indice di rifrazione | 1.4770 to 1.4800 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl sulfoxide