Learn More
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.8 atom % D
Codice prodotto. 10437022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Septum Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
50mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10437022
Marca: Thermo Scientific Acros 364651000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 84.17
Numero MDL MFCD00002090
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.8 atom % D
Densità 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99.75% min.
Punto d'infiammabilità 88°C
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1.19
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% max. (Coulometric)
Quantità 100 mL
Punto di fusione 20.2°C
Punti di ebollizione 190.0°C
Formula lineare (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC Name trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane
Peso formulazione 84.18
Grado NMR