Learn More
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 100.0 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10791541
7.5 mL
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 100.0 atom % D
Densità 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99.95% min.
Punto d'infiammabilità 88°C
Gravità specifica 1.19
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Quantità 7.5 mL
CAS 2206-27-1
Punto di fusione 20.2°C
Punti di ebollizione 190.0°C
Formula molecolare C2H6OS
Formula lineare (CD3)2SO
Numero MDL MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Sinonimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane
Molecular Weight (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Peso formulazione 84.18
Grado NMR
Identificativo prodotto
  • Methyl sulfoxide-d6
Titolo del prodotto
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 100.0 atom % D, Thermo Scientific Chemicals >