Learn More
Methyl vinyl ketone, tech. 90%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11451890
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
78-94-4
C4H6O
70.09
MFCD00008777
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
6570
CHEBI:48058
but-3-en-2-one
CC(=O)C=C
78-94-4
C4H6O
70.09
MFCD00008777
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
6570
CHEBI:48058
but-3-en-2-one
CC(=O)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Methyl Vinyl Ketone
Nota nome Stabilized
Punto di fusione °C to 7°C
Densità 0.856
Punti di ebollizione 32°C to 34°C (60 mm)
Punto d'infiammabilità -6°C (21°F)
Intervallo percentuale saggio 90%, Stabilized with 0.5% Hydroquinone
Indice di rifrazione 1.412
Quantità 100 mL
Numero UN UN1251
Beilstein 506021
Indice di Merck 14,6134
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 90%
Grado Technical
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.