Learn More
Thermo Scientific™ Methylate Reagent (DMFDMA)
For easy, effective preparation of methyl esters from fatty acids and amino acids use Thermo Scientific™ Methylate Reagent (DMFDMA).
Marca: Thermo Scientific™ TS-49350
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
For easy, effective preparation of methyl esters from fatty acids and amino acids use Thermo Scientific™ Methylate Reagent (DMFDMA). Reactions are typically complete upon dissolution (except for long-chain solid acids) and quantitative yields are obtained when reagent and sample are injected without prior mixing. No water washing, extraction, or concentration of derivatives is required and no water is formed. Methylate Reagent (DMFDMA) contains 2 mEq/mL in pyridine and is supplied in ready-to-use Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Sample Storage Vials.
Advantages for preparation of methyl esters for gas chromatography:
- Speed: the reaction is complete upon dissolution (except long chain solid acids)
- No water washing, extraction or concentration of derivatives required
- No water formed
- Quantitation: quantitative yields are obtained when the reagent and sample are injected without prior mixing
- Convenient: ready-to-use reagent contains 2mEq/mL pyridine
Ordering Alerts:
Packaged in Hypo-Vial Sample Storage Vial.
Specifica
Room Temperature | |
Flammable, Harmful, Toxic | |
65 - 80, 20 - 25 % |
GC, Columns 0.53mm I.D., 0.8 mm Ferrule I.D. | |
Pyridine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethyl-methanamine |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-,pyridine
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.