Learn More
Blu di metilene, ultrapuro, SLR, C.I. 52015, Fisher Chemical
51.43 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Specifica
Punto di fusione | 100°C |
CAS | 7220-79-3 |
Formula molecolare | C16H24ClN3O3S |
Numero MDL | MFCD00150008 |
InChI Key | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
IUPAC Name | [7-(dimetilammino)fenotiazina-3-ilidene]-dimetil-azanio;cloruro;triidrato |
Molecular Weight (g/mol) | 373.90 |
PubChem CID | 104827 |
Peso formulazione | 373.89g/mol |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- Methylene Blue trihydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- MIXTURE LIST-Contiene: Methylene blue trihydrate, Methylene blue