Learn More
Methylene Blue, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10307033
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10307033
Marca: Fisher BioReagents BP117100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene Blue
Punto di fusione 190°C
CAS 7220-79-3
Coefficiente di estinzione 2000g(-1) cm(-1) min.
Formula molecolare C16H24ClN3O3S
Numero MDL MFCD00150008
Indice di Merck 15, 6132
Informazioni di solubilità Solubility in water: slight
Identificazione Pass Test
InChI Key XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
IUPAC Name [7-(dimetilammino)fenotiazina-3-ilidene]-dimetil-azanio;cloruro;triidrato
Molecular Weight (g/mol) 373.90
PubChem CID 104827
Lambda max 660 to 664nm
Peso formulazione 373.9
Perdita all'essiccatura 8.0 to 18.0%
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore Vapor Pressure: Negligible
Informazioni di decomposizione 190°C
Densità 1.230g/cm³
N. indice colori 52015
Colore Green
pH 3 to 4.5
Quantità 100 g
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylene Blue
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/