Learn More
Methylene Blue, Pure, Solution 0.015%, Redox Indicator, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 0°C |
Punti di ebollizione | 100°C |
Numero MDL | 12111 |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Colore | Blue |
Quantità | 500 mL |
Forma fisica | Liquid |