Learn More
Methyllithium, 1.6M sol. in diethyl ether (± 5% w/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10409690
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 917-54-4, 60-29-7
Formula molecolare CH3Li
Molecular Weight (g/mol) 21.98
Numero MDL MFCD00008253
InChI Key DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
PubChem CID 2724049
SMILES [Li]C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyllithium
Colore Colorless to Yellow
Nota nome Low Chloride, 1.6M Solution in Diethyl Ether (+/- 5% w/v)
Formula lineare CH3Li
Fieser 01,686; 02,274; 03,202; 05,448; 06,384; 07,242; 08,342; 09,311; 11,340; 12,324; 16,219
Densità 0.7000g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
IUPAC Name lithium;carbanide
Peso formulazione 21.96
Percent Purity 4.5 to 5.5% (as MeLi)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 0.7
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyllithium, 1.6 M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium, methyl-, Ethyl ether