Learn More
Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methylmagnesium bromide |
Colore | Colorless to Yellow |
Nota nome | 3M Solution in Diethyl Ether |
Formula lineare | CH3MgBr |
Concentrazione | 2.85 to 3.20M |
Densità | 1.0350g/mL |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: vigorous reaction. |
IUPAC Name | magnesium;carbanide;bromide |
Peso formulazione | 119.26 |
Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methylmagnesium bromide, 3M solution in diethyl ether
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 1
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H302-Nocivo se ingerito.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.
- MIXTURE LIST-Contiene: Methyl magnesium bromide, Ethyl ether