Learn More
Methylmalonic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10605372
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 516-05-2
Formula molecolare C4H6O4
Molecular Weight (g/mol) 118.09
Numero MDL MFCD00002656
InChI Key ZIYVHBGGAOATLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylmalonic acid, 2-methylmalonic acid, isosuccinic acid, methylmalonate, propanedioic acid, methyl, 1,1-ethanedicarboxylic acid, malonic acid, methyl, methyl malonic acid, methylpropanedioic acid, unii-8ll8s712j7
PubChem CID 487
ChEBI CHEBI:30860
IUPAC Name 2-methylpropanedioic acid
SMILES CC(C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methylmalonic acid
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 129.0°C to 136.0°C
Colore White
Densità 1.4500g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HO2CCH(CH3)CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 02, IV, 1932
Gravità specifica 1.45
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,soluble in ether and ethyl acetate,slightly soluble in benzene and trifluoroacetic,acid
Peso formulazione 118.09
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylmalonic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.