Learn More
Metro™ Cage Rack Covers, Autoclavable
Sized to fit Metro autoclavable cage racks.
Marca:  Metro™ LC1860AC
Codice prodotto. 15927011
  • 867.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rated for approximately 70 cycles per cover
Specifica
Specifica
Autoclavable
Blue
18 in. W Cage Rack
156.2 cm
157.5 cm
20 in.
Cart Cover
62 x 20 x 61.5 in. (157.5 x 50.8 x 156.2 cm)
61.5 in.
62 in.
Stainless Steel
50.8 cm