Learn More
Metro™ Cage Rack Covers, Autoclavable
Sized to fit Metro autoclavable cage racks.
Marca:  Metro™ LC2460AC
Codice prodotto. 15937011
  • 882.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Rated for approximately 70 cycles per cover
Specifica
Specifica
Autoclavable
Blue
24 in. W Cage Rack
156.2 cm
157.5 cm
66 cm
Cart Cover
62 x 26 x 61.5 in. (157.5 x 66 x 156.2 cm)
61.5 in.
62 in.
26 in.