Learn More
Metro™ Double-Deep Top-Track Stationary Intermediate Unit Kits
Codice prodotto. 15957151
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
18 in.
21 in.
24 in.
Larghezza (sistema imperiale) ripiano:
18 in.
21 in.
24 in.
Peso (sistema imperiale):
18 lb.
20 lb.
22 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15957151
Marca: Metro™ LTTA21C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Connects intermediate units in Double-Deep systems and to overhead track sets
  • For use with Metro Super Erecta™ and Super Adjustable™ shelving systems
  • Chrome-plated finish
  • Kit includes connecting hardware
Order Info
One kit is required for intermediate units connected end-to-end. Shelves are sold separately.
Specifica
Product Type Stationary Intermediate Unit Kit
Finitura Chrome
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system
Include 86 in. Posts and connecting hardware
Peso (sistema imperiale) 20 lb.
Peso (sistema metrico) 9 kg
Larghezza (sistema imperiale) ripiano 21 in.
Larghezza (sistema imperiale) 21 in.
Larghezza (sistema metrico) ripiano 53 cm
Larghezza (sistema metrico) 53 cm
Materiale Steel