Learn More
Metro™ HD Super Stainless Lab Worktable, Stationary
Codice prodotto. 15987321
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
48 x 30 x 34 in.
60 x 30 x 34 in.
60 x 36 x 34 in.
70 x 30 x 34 in.
72 x 30 x 34 in.
96 x 30 x 34 in.
Materiale:
Stainless Steel
Stainless Steel (14 ga.)
Include:
Bottom 3-sided frame (SS)
Bottom H-frame (SS)
Bottom shelf (SS)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15987321
Marca: Metro™ WT306HS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keeping things where the belong in a lab is important to all staff. The Metro HD Super Stainless Lab Worktable is stationary and features an open base that makes it easy to clean. Its stable surface and base construction makes it a choice fit for nearly any lab.
  • 34 in. high (86.4cm) seamless, 14-gauge stainless-steel work surface with rounded edges
  • Support structure virtually eliminates drumming
  • Posts with adjustable feet compensate for slight floor irregularities
  • Leveling foot on each post
Order Info
Shipped knocked down. Assemble easily without tools. Other sizes available; call your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Specifica
Product Type Stationary Table
Stile della base Open with side and center crossrails
Certificazione/Conformità NSF
Dimensioni (L x P x A) 60 x 30 x 34 in.
Da utilizzare con (applicazione) For cleanliness, stability
Materiale del telaio Stainless Steel
Altezza (sistema imperiale) 34 in.
Altezza (sistema metrico) 86.36 cm
Include Bottom H-frame (SS)
Lunghezza (sistema imperiale) 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Peso (sistema imperiale) 124 lb.
Peso (sistema metrico) 56.24 kg
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Materiale Stainless Steel (14 ga.)