Learn More
Metro™ Lab Cart, Autoclavable
Codice prodotto. 15957011
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
24 x 18 x 39 in.
36 x 24 x 39 in.
N. di ripiani:
2
3
Peso (sistema imperiale):
25 lb.
37.5 lb.
46.5 lb.
65.5 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15957011
Marca: Metro™ LC2S2436
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Swedged posts and aluminum split sleeves.
Move and clean equipment with ease. Autoclavable lab cart is preconfigured with a choice of two or three shelves.
  • Choice of 2- or 3-shelf models
  • Units measure 39 in. (99.1cm) high including casters†
  • 18 x 24 in. (45.6 x 61cm) or 24 x 36 in. (61 x 91.4cm) footprints available
Order Info
Casters are not included, sold separately (see 5MHTN, 5MHTNB).
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Laboratory Cart
Colore Silver
Dimensioni (L x P x A) 36 x 24 x 39 in.
Altezza (sistema imperiale) 39 in.
Altezza (sistema metrico) 99.1 cm
Include Swedged posts and aluminum split sleeves
Lunghezza (sistema imperiale) 36 in.
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 cm
Materiale Stainless Steel
N. di ruote None
N. di ripiani 2
Peso (sistema metrico) 21 kg
Peso (sistema imperiale) 46.5 lb.
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm