Learn More
Metro™ Lab Worktable Accessory, Backsplash
Match length and color with selected countertop
Marca:  Metro™ LT60BSB
Codice prodotto. 15907051
  • 190.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 4 in. high (10.2 cm)
  • Attaches to phenolic table top using pre-drilled holes
Specifica
Specifica
Black
10.2 cm
146.6 cm
4 in.
57.75 in.