Learn More
Metro™ Lab Worktable Accessory, Backsplash
Click to view available options
Colore:
Black
Gray
Lunghezza (sistema imperiale):
45.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 4 in. high (10.2 cm)
- Attaches to phenolic table top using pre-drilled holes
Specifica
Specifica
| Product Type | Backsplash |
| Colore | Gray |
| Altezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 10.2 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 45.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 116.2 cm |