Learn More
Metro™ Lifeline Cart Accessory - Sharps Containers
Attaches to carts for easy accessibility while mobile
Marca: Metro™ FL251
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Lockable
- Dimensions with glove box: 12.06 x 33.02 x 50.48cm (4.75 x 13 x 19.875 in.)
- Dimensions without glove box: 12.06 x 33.02 x 28.89cm (4.75 x 13 x 11.375 in.)
Specifica
Sharps Container Only | |
Lifeline carts | |
Sharps Container |