Learn More
Metro™ MetroMax i Basket Glassware Cart
Store or move your glassware around the lab with confidence. MetroMax I Basket Glassware Cart is a Level 2 cart with built-in Microban antimicrobial product protection that allows you to configure its arrangement, ensuring storage and movement won't disrupt your workday.
1035.00€ - 1890.00€
Specifica
Product Type | Glassware Cart |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Glassware transportation |
Lunghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 91.4 cm |
Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 800 lb. |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Include | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Include | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15996921
|
Metro™
GWBX3-2 |
60 in. | 152.4 cm | Solid MetroMax i bottom shelf | 4-Basket Unit |
1890.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15986921
|
Metro™
GWBX3-1 |
40 in. | 101.6 cm | Solid MetroMax i bottom shelf | 2-Basket Unit |
1035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15946931
|
Metro™
GWTX3-1 |
40 in. | 101.6 cm | 3 Solid MetroMax i™ bottom shelf, 2 tote Glassware transport kits (large and small tote with interior dividers), 4 MetroMax iQ™ Polymer casters (2-swivel/2-swivel brake), All-polymer horn, Stainless Steel axle and hardw | 2-Tote Kit Unit |
1035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15956931
|
Metro™
GWTX3-2 |
60 in. | 152.4 cm | Solid MetroMax i bottom shelf | 4-Tote Kit Unit |
1725.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Modular design offers ultimate flexibility. Reinforced polymers provide superior strength (up to 800 lb. per shelf).
- Corrosion-proof, suitable for damp and humid conditions
- Lifetime warranty against rust and corrosion
- Shelves wipe down easily and have a retaining edge that contains drips and spills
- Two-basket and four-basket capacity glassware solutions are offered in a spacesaving 18 x 36 in. (457 x 914mm) footprint
- Solid MetroMax bottom shelf provides spill retention and can be removed from shelf frame for easy cleaning
- Wide range of accessoriesavailable separately) including all-polymer casters for maximum corrosion resistance and premium performance
Order Info
Casters not included (5PC Series Metro casters are recommended for superior lifetime performance).
Specifica
Glassware Cart | |
36 in. | |
800 lb. | |
Polymer | |
45.7 cm |
Glassware transportation | |
91.4 cm | |
362.8 kg | |
18 in. |