Learn More
Metro™ MetroMax Q Heavy-Duty Mobile Security Units
Provides protection to valuable materials and sensitive items from loss or pilferage
2740.00€ - 3275.00€
Specifica
Product Type | Mobile Security Unit |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 1740 mm |
Include | 127mm plate casters and wraparound bumpers |
Larghezza (sistema metrico) | 713 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15977161
|
Metro™
MQSEC53LE |
994 mm | 75 kg |
2740.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15907171
|
Metro™
MQSEC55LE |
1299 mm | 80 kg |
3275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Mounted on aluminum dolly with two B5P and two B5PB plate casters
- With 127mm plate casters and wraparound bumpers
- Heavy gauge open wire construction keep contents visible for easy inventory check
- Built-in Microban™ antimicrobial product protection to keep the product“cleaner between cleanings”
- Double door with ergonomic -+-turn handle. Each door opens 270degree and can be secured to the side panels
- Standard Units consist of taupe epoxy coated top and bottom wire shelves, tri-lobal steel posts, wire enclosures, and doors
- Casters and bumpers are included with mobile units
- Grid openings: 44 x 44mm
Optional intermediate shelves: MetroMax Q quick adjust shelves or corrosion proof MetroMax i
Intermediate shelves are sold separately
Specifica
Mobile Security Unit | |
1740 mm | |
127mm plate casters and wraparound bumpers | |
713 mm |