missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ myCart Series™ Utility Cart, Gray

Make toting things around your workplace easier. Metro myCart Series™ features easy-to-clean, durable, and user-friendly polymer carts.

Marca:  Metro™ MY1627-24G

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15225942

  • 412.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • NSF listed
  • Smooth polymer surface can be easily wiped clean, stain-proof
  • Corrosion-proof and impact-resistant shelves are designed to withstand daily abuse
  • Gray
  • Chrome posts
  • Extended easy-grip handle provides more legroom between cart and user allowing easier maneuvering
  • Sturdy capacity allows loads up to 500 lb. (model dependent)
  • Available in 2-shelf and 3-shelf configurations
  • Four swivel casters included

Specifica

Specifica

Utility Cart
Gray
31.43 x 18.31 x 35.37 in.
35.37 in.
Four 4 in. dia. Thermoplastic swivel casters, extended easy-grip handle, 11mm ships edge retains small spills, injection-molded HDPE shelves, four Chrome plated posts, 2 nominal 4.62 L x .88 in. H labels
79.9 cm
136.4 kg
2
46.5 cm
NSF
2-tier Base Model
Designed for maximum user comfort by reducing painful shin bumps and accidental kicks to the bottom shelf and it is roomy enough to store every day objects
89.9 cm
31.43 in.
300 lb.
Polymer
18.31 in.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato