Learn More
Metro™ Stainless Laboratory Worktable Accessory, Drawer
Stow items away safely and neatly with a drawer add-on accessory. Metrol Stainless Laboratory Worktable Drawer comes in sizes for 30, 36, 48, or 60 in. (76, 91, 122, and 152cm) table lengths.
177.00€ - 990.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stationary or mobile 30, 36, 48 and 60 in. W worktables |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15927121
|
Metro™
LTSD6 |
Regular Drawer |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15987341
|
Metro™
WTD51S |
Deluxe Drawer |
990.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15977341
|
Metro™
WTD21C |
Economy Drawer |
177.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Can be used with stationary or mobile worktablesl
Specifica
Stationary or mobile 30, 36, 48 and 60 in. W worktables |