Learn More
Metro™ Starsys™ Cart Accessories
Parts for use with Starsys carts
Marca:  Metro™ SXRS6
Codice prodotto. 15997251
  • 252.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 6 in. FL drawer
  • No drawer pull
Specifica
Specifica
Drawer
Metro Starsys cart
13.63 cm
40 cm
16.25 in.
15.75 x 16.25 x 5.37 in. (40 x 14 x 13.63 cm)
5.37 in.
15.75 in.
Polymer
14 cm