Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
Marca:  Metro™ 2460NFS
Codice prodotto. 15966671
  • 708.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • All-stainless construction
  • Order aluminum split sleeves with stainless C-rings for corrosive, high-temperature autoclave or cart washing applications (13-450-953)
Specifica
Specifica
Solid Shelf
Autoclavable
Metro™ Super Erecta™ Shelving System
152.4 cm
61 cm
Silver
60 x 24 in. (152.4 x 61 cm)
60 in.
24 in.
Stainless Steel