Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelf, Stainless Steel, Autoclavable and Cart-Washable
Codice prodotto. p-4574842
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15966651
Marca: Metro™ 2430NFS
Keep autoclave equipment neat and in place. Metro Super Erecta™ Solid Shelf is perfect for autoclave and cart washing applications.
  • All-stainless construction
  • Order aluminum split sleeves with stainless C-rings for corrosive, high-temperature autoclave or cart washing applications (13-450-953)
Specifica
Product Type Solid Shelf
Colore Silver
Materiale Stainless Steel
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro Super Erecta Shelving System
Lunghezza (sistema imperiale) 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76 cm
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm