Learn More
Metro™ Super Erecta™ Stainless-Steel Solid Shelves
Shelves with black powder-coated corners.
Marca:  Metro™ 2436FS
Codice prodotto. 15996651
  • 418.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable/cart washable
  • Constructed of Type 304 stainless-steel
  • Available in flat solid style
  • With stainless-steel corners
  • Dimensions: 91.4L x 61cm W (36 x 24 in.)
Specifica
Specifica
Replacement Shelf
36 x 24 in. (91.4 x 61 cm)
36 in.
24 in.
Stainless Steel
Autoclavable
Metro™ Super Erecta™ shelving system
91.4 cm
61 cm