Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ 2 Top-Track Stationary End Unit Kits
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Steel
Larghezza (sistema imperiale) ripiano:
18 in.
21 in.
24 in.
Finitura:
Chrome
Metroseal 3 with Microban™
Metroseal Green Epoxy
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Kit includes 86 in. (218.5cm) posts and hardware necessary for connecting stationary end units to track
- Super Erecta Shelves open-wire design minimizes dust accumulation, allows a free circulation of air and greater visibility of stored items.
Order Info
One kit is requird per single system. Shelves sold separately.
Specifica
Specifica
| Product Type | Stationary End Unit Kit |
| Finitura | None |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ storage system |
| Include | 86 in. Posts and connecting hardware |
| Peso (sistema imperiale) | 11.5 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 5.1 kg |
| Larghezza (sistema imperiale) ripiano | 21 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 21 in. |
| Larghezza (sistema metrico) ripiano | 53 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 53 cm |
| Vedi altri risultati |