Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ 2 Top-Track Stationary End Unit Kits
Codice prodotto. 15987291
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Steel
Larghezza (sistema imperiale) ripiano:
18 in.
21 in.
24 in.
Finitura:
Chrome
Metroseal 3 with Microban™
Metroseal Green Epoxy
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15987291
Marca: Metro™ TTE24S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Connects stationary end units to overhead track sets.
  • Kit includes 86 in. (218.5cm) posts and hardware necessary for connecting stationary end units to track
  • Super Erecta Shelves open-wire design minimizes dust accumulation, allows a free circulation of air and greater visibility of stored items.
Order Info
One kit is requird per single system. Shelves sold separately.
Specifica
Product Type Stationary End Unit Kit
Finitura None
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ storage system
Include 86 in. Posts and connecting hardware
Peso (sistema imperiale) 12 lb.
Peso (sistema metrico) 5.4 kg
Larghezza (sistema imperiale) ripiano 24 in.
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) ripiano 61 cm
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Materiale Stainless Steel