Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Chrome Finish
Codice prodotto. p-4683753
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 18 in. (61 x 45.7 cm)
24 x 21 in. (61 x 53 cm)
30 x 21 in. (76 x 53 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 18 in. (91.4 x 45.7 cm)
36 x 21 in. (91.4 x 53 cm)
36 x 24 in. (91.4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91.4 x 76 cm)
36 x 36 in. (91 x 91 cm)
42 x 14 in. (106.6 x 35.5 cm)
42 x 21 in. (106.6 x 53 cm)
42 x 24 in. (106.6 x 61 cm)
48 x 18 in. (121.9 x 45.7 cm)
48 x 21 in. (122 x 53 cm)
48 x 36 in. (121.9 x 91 cm)
60 x 14 in. (152.4 x 35.5 cm)
60 x 18 in. (152.4 x 45.7 cm)
60 x 21 in. (152.4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152.4 x 61 cm)
60 x 30 in. (152.4 x 76 cm)
72 x 21 in. (183 x 53 cm)
72 x 30 in. (183 x 76 cm)
72 x 36 in. (183 x 91 cm)
Capacità supporto carico (sistema imperiale):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15956671
Marca: Metro™ 2460NC
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Wire shelves in chrome finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
  • Open-wire design minimizes dust accumulation, allows free circulation of air and greater visibility of stored items
  • Real nickel-chrome finish for dry, low humidity environment
  • Protective lacquer coated
Specifica
Product Type Wire Shelf
Dimensioni (L x P) 60 x 24 in. (152.4 x 61 cm)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Metro™ Super Erecta™ shelving system
Include Plastic sleeves and wedges
Lunghezza (sistema imperiale) 60 in.
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 cm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 21 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 9.5 kg
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Materiale Chrome