Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish
Wire shelves in stainless steel finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
Marca:  Metro™ 1460NS
Codice prodotto. 15956581
  • 405.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Open-wire design minimizes dust accumulation, allows free circulation of air and greater visibility of stored items
  • Type 304 polished stainless steel
  • Used for the most aggressive applications and environments
  • Stands up to high temperature automated cart wash and autoclave applications
Specifica
Specifica
Wire Shelf
355 mm
Metro™ Super Erecta™ shelving system
Stainless Steel
14 in.
35.5 x 152.4 in. (14 x 60 cm)
Plastic sleeves and wedges