Learn More
Mettler Toledo™ Accessorio per titolatore: Becher per titolazione
Plastic beakers for use with titrators.
Marca:  Mettler Toledo™ 00101974
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00800kg
Codice prodotto. 10732152
  • 1490.00€ / pezzi 1400
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Material: Plastic
  • Capacity: 100mL
  • Quantity: 1400/Pk.
Specifica
Specifica
Becher per titolazione; 100 ml; 1400/contenitore
Titolazione
Polipropilene
100 ml