Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni tampone: Redox
Soluzioni di conservazione e riempimento per elettrodi Redox.
Marca: Mettler Toledo™ 51350064
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Description
Includes a quality inspection certificate which guarantees the stated values and traceability.Certifications
Tracciabile NIST
Specifications
Yellow | |
Redox Buffer; UH/pH: 0.1 | |
468 mV | |
0.1 |
Buffer Solution | |
Quality inspection certificate | |
6 x 30 mL Bottle | |
Completely Miscible |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Redox buffer solution 468 mV pH 0.1
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid