Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni tampone: pH standard
Soluzioni di conservazione e riempimento per elettrodi pH
Marca: Mettler Toledo™ 51302069
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Completely miscible
- Comes with Quality inspection certificate
- NIST traceable
Specifica
∽100 °C | |
Soluzione tampone | |
Certificato di controllo qualità | |
4 |
Trasparente, rosso | |
Tampone per pH | |
30 bustine da 20 ml | |
Completamente miscibile |