Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni tampone: pH standard
GREENER_CHOICE
Soluzioni di conservazione e riempimento per elettrodi pH
Marca:  Mettler Toledo™ 51350052
25.83 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12699235
  • 29.25€ / 250mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Completely miscible
  • Comes with Quality inspection certificate
  • NIST traceable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
∽100 °C
DIN
Tampone per pH
Bottiglia da 250 ml
Completamente miscibile
Trasparente
Soluzione tampone
Certificato di controllo qualità
4.006
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    24
    Hours
    10
    Minutes
    10
    Seconds
    17
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Diversi produttori
    Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
    Codice sconto25721
    Scade2025-05-01
    nuova offerta
    Save Now
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ Soluzioni tampone: pH standard > pH at 25°C: 4.006; Color: clear; Packaging: 250mL bottle