Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni tampone: pH standard
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3319403 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Trasparente, rosso
Trasparente, verde
Intervallo di pH:
4
4.006
7
10.012
Imballaggio:
30 bustine da 20 ml
Bottiglia da 250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
600mL
Pezzo
Codice prodotto. 12699235
Marca: Mettler Toledo™ 51350052
Edge
Soluzioni di conservazione e riempimento per elettrodi pH
  • Completely miscible
  • Comes with Quality inspection certificate
  • NIST traceable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione ∽100 °C
Colore Trasparente
Tipi di connettore DIN
Tipo Soluzione tampone
Tipo di soluzione di riempimento Tampone per pH
Include Certificato di controllo qualità
Imballaggio Bottiglia da 250 ml
Intervallo di pH 4.006
Solubile in acqua Completamente miscibile