Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni e kit di tappi per misuratori portatili di ossigeno disciolto
For use with Portable Dissolved Oxygen Meters.
Marca: Mettler Toledo™ 51300140
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Descrizione
- Zero Oxygen Standard
- Capacity: 500mL
Specifica
500 mL | |
Misuratore di ossigeno disciolto portatile | |
DO |
DO zero oxygen tablets | |
Standard di calibrazione |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- zero oxygen tablets
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: adipic acid