Learn More
Soluzioni di conducibilità
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Conducibilità:
12.88 mS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Dimensione della confezione:
600mL
pezzi 10
Descrizione
- For daily verification: to monitor health of electrode and ensure measurement accuracy
- For initial calibration of nominal cell constant electrodes
- Be sure to screw cap tightly immediately after use (sachets minimize the chance of error due to environmental interaction)
- Conductivity standards subject to change values when exposed to environment; water evaporation raises conductivity values
Specifica
Specifica
| Imballaggio | 10 x 20 mL |
| Tracciabilità a NIST | Yes |
| Conducibilità | 84 μS/cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Conductivity Electrodes |
| Tipo di soluzione | Conductivity Standard |
| Tipo | Conductivity Standard |
| Quantità | 20 mL |