Learn More
Soluzioni di conducibilità
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-186135 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Conducibilità:
12.88 mS/cm
1413 μS/cm
84 μS/cm
Dimensione della confezione:
600mL
pezzi 10
Codice prodotto. 10528632
Marca: Mettler Toledo 51302050
Edge
Recommended NIST traceable solutions for calibrating or verifying METTLER TOLEDO conductivity electrodes.
  • For daily verification: to monitor health of electrode and ensure measurement accuracy
  • For initial calibration of nominal cell constant electrodes
  • Be sure to screw cap tightly immediately after use (sachets minimize the chance of error due to environmental interaction)
  • Conductivity standards subject to change values when exposed to environment; water evaporation raises conductivity values
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium Chloride Solution
Imballaggio Sacchetto -12.88 mS/cm
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Tracciabilità a NIST Yes
Conducibilità 12.88 mS/cm
Formula molecolare KCl
Colore Green/White
pH Approx. 6
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity Electrodes
Tipo di soluzione Conductivity Standard
Tipo Soluzioni di conducibilità Mettler Toledo
Industry Type Calibration of Conductivity Meter
Quantità 20 mL
Grado Laboratory