Learn More
Mettler Toledo™ Interchangeable Buret, for Mettler Toledo™ Titrators
For use with V20 Karl Fischer and G20 Compact Titrator.
Marca:  Mettler Toledo™ 51107500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11100kg
Codice prodotto. 10529290
  • 1900.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Volume: 5mL
Specifica
Specifica
Titration Burette
5 mL