Learn More
Mettler Toledo™ Parti di ricambio per titolatore DL31 Karl Fischer™: Elettrodi
Codice prodotto. 10674683 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Elettrodo in platino a due pin
Da utilizzare con (applicazione):
Per titolazione voltammetrica
Temperature (English) Range:
0°F to 176°F
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10674683
Marca: Mettler Toledo™ 51107699
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Replacement parts for DL31 Karl Fischer titrators.
  • For use with DL31 Karl Fischer titrators
  • Type: Double-Pin Platinum Electrode
  • For voltametric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Elettrodo in platino a due pin
Da utilizzare con (applicazione) Per titolazione voltammetrica
Lunghezza (sistema imperiale) 5.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 144.5 mm
Materiale Platino
Temperature (English) Range 0°F to 176°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da 0° a 80 °C