Learn More
Mettler Toledo™ Elettrodi pH e pH/ATC combinati serie Economy
Codice prodotto. 11997761 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Modello:
LE407 Economy
LE409 Economy
LE420 Economy
LE427 Economy
LE438 Economy
Giunzione:
Ceramica
Manicotto in teflon/vetro
Materiale:
Polisolfone/POM
Vetro
Tipo di soluzione di riempimento:
3mol/L KCl
Gel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11997761
Marca: Mettler Toledo™ 51340330
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Gli elettrodi pH e pH/ATC combinati serie Economy Mettler Toledo sono un'alternativa economicamente conveniente per soddisfare esigenze minori.
  • pH: 0 to 14
  • Temperature Range: 0° to 80°C (excl. LE427, 0° to 50°C)
  • Maintenance-free gel electrolyte (LE407, LE427, LE438)
  • Refillable electrolyte (LE409, LE420)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore BNC
Giunzione Ceramica
Materiale Polisolfone/POM
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo pH Combination Electrode
Tipo di soluzione di riempimento Gel
Da utilizzare con (applicazione) pH
Da utilizzare con (apparecchiatura) Misuratore di pH
Riferimento interno Ag/AgCl
Modello LE407 Economy
Temperatura (sistema imperiale) operativa 0°F to 176°F
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 47 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm